Description
- Thin nitrile features enhanced dexterity and tactility
- Distinctive black color provides contrast while also hiding the appearance of oils, bodily fluids and other stains
- ERGOFORM™ Design Technology reduces muscle strain during repetitive tasks
- Textured fingertips for secure handling of instruments and materials
- Silicone-free to ensure advanced product protection
- 1.5 AQL
- Common industries include healthcare, general dentistry, chemical, EMS, life sciences, food service, cosmetics, tattoo, automotive aftermarket, law enforcement
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1 |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial, Laboratorio |
| AQL | 1.5 |
| Color | Negro |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?