Learn More
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16679113 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Código de producto. Tamaño unitSize
16679113 XL paquete de 100
16639113 XS paquete de 100
16649113 Pequeño paquete de 100
16659113 M paquete de 100
16669113 L paquete de 100
17754879 2XL paquete de 90
6 options
Código de producto. 16679113
Marca: Ansell 93732100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ergonomically designed, thin black nitrile exam gloves provide dexterity along with enhanced comfort fit and feel. Textured fingertips ensure tactility and secure handling of instruments and materials.
  • Thin nitrile features enhanced dexterity and tactility
  • Distinctive black color provides contrast while also hiding the appearance of oils, bodily fluids and other stains
  • ERGOFORM™ Design Technology reduces muscle strain during repetitive tasks
  • Textured fingertips for secure handling of instruments and materials
  • Silicone-free to ensure advanced product protection
  • 1.5 AQL
  • Common industries include healthcare, general dentistry, chemical, EMS, life sciences, food service, cosmetics, tattoo, automotive aftermarket, law enforcement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Chemotherapeutic Rated No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial, Laboratorio
AQL 1.5
Color Negro
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
En polvo Powder Free
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño XL
Esterilidad Non-sterile
Grosor (imperial) 2.8 mil
Grosor (métrico) 0.07 mm
FDA 510 (k) No
Modelo 93732100
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732
Resistencia a la tracción 18 MPa
Longitud (imperial) 9,6 in
Longitud (métrico) 24.4 cm