Descripción
- Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
- Generous fit works well with thermal under-gloves
- Cut-protective design resists tearing for product protection
- Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
- 8 mil thickness
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Color | Verde |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | Pequeño |
| Grosor (imperial) | 8.7 mil |
| Mostrar más |