Description
- Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
- Generous fit works well with thermal under-gloves
- Cut-protective design resists tearing for product protection
- Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
- 8 mil thickness
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Color | Verde |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | Pequeño |
| Grosor (imperial) | 8.7 mil |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?