Descripción
- Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
- Generous fit works well with thermal under gloves
- Cut-protective design resists tearing
- Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Latex Free | Sí |
| Mostrar más |