Learn More
Ansell Guantes de examen de nitrilo de alto riesgo MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Dos capas de protección de barrera fiable
- Para protección contra sustancias peligrosas y para la atención de pacientes de alto riesgo
- Diseñados con propiedades antiadherentes y no espumantes
- Reducción de la interferencia y aumento de la productividad
- Protección con barrera avanzada para tareas exigentes
- AQL 0.65
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator Free | Yes |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Fingertip Textured |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | Powder Free |
| Mostrar más |