Learn More
Ansell Edmont™ Guantes desechables de neopreno ergonómicos Microflex™
Código de producto. p-7074282
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
15509461 L paquete de 100
15519461 XL paquete de 100
15579451 XS paquete de 100
15589451 Pequeño paquete de 100
15599451 M paquete de 100
5 options
Código de producto. 15509461
Marca: Ansell Edmont™ 73847090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mejora las capacidades de agarre en condiciones secas y húmedas. Los guantes desechables de neopreno ergonómicos Ansell Edmont™ Microflex™ permiten una mayor sensibilidad táctil con neopreno suave y flexible.
  • Ofrecen una mayor comodidad durante periodos más prolongados
  • Dedos texturizados que garantizan una sujeción fuerte y segura
  • Proporcionan una excelente sujeción en seco y húmedos
  • Sin proteínas de caucho natural ni talco para ayudar a proteger a los trabajadores de alergias, irritaciones y sequedad en la piel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 13485, BPED 89/686/CEE CATEGORÍA III, DISEÑO COMPLEJO, EN374-3, EN374-2 NIVEL 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420
Aplicaciones Laboratory
Color Verde
Desechables
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Neopreno
En polvo sin polvo
Tipo de producto Neoprene Gloves
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,10mm
Estilo de dedo Con textura
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 73-847
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100 paquete
Resistencia a la tracción 18 MPa
Longitud (métrico) 245 mm
Anchura (métrico) 106 mm