Learn More
Ansell MICROFLEX™ - Guante disipador de electricidad estática - Negro
Código de producto. 17885836 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 17885836
Marca: Ansell 94242110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guante disipador de electricidad estática: Protección excepcional contra las descargas electrostáticas. Baja resistividad vertical: por debajo de 108 Ω. Tecnología TNT™ con resistencia a las salpicaduras químicas: protección química mejorada.
  • Los primeros guantes desechables disipadores de estática de Ansell: Los guantes MICROFLEX™ 94-242 reducen el riesgo de descarga electrostática, que puede provocar una combustión espontánea en entornos atmosféricos explosivos.
  • Baja resistividad vertical: Formulación patentada de nitrilo infundida con un material de ingeniería que canaliza la electricidad a través del polímero del guante, para una baja resistencia vertical por debajo de 108 Ω.
  • Protección avanzada: Fabricado con la tecnología TNT™ de resistencia a las salpicaduras químicas para una protección suave y duradera contra una amplia gama de productos químicos.
  • Compatible con la pantalla táctil: Proporciona capacidad de pantalla táctil capacitiva y resistiva cuando se trabaja con electrónica industrial.
  • Visibilidad mejorada: El color negro proporciona un contraste con el polvo potencialmente combustible, a la vez que oculta el aspecto de los aceites, la suciedad y las manchas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
ASTM F739 No
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad (Europa) Arrette du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Sí
Descripción Disposable static dissipative gloves
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Coating Material Uncoated
Color Negro
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Hand Ambidiestro
Laboratory/Cleanroom Use Industrial Gloves|Laboratory Gloves
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 11
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4.7 to 6.2 in.
Grosor (métrico) 12 to 16 cm
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
FDA 510 (k) No
Estilo de dedo Con textura
Para utilizar con (aplicación) Handling chemicals and cleaning materials Handling of tools Equipment, maintenance and repair Food processing and handling Unpacking of bulk goods Product shipping, transport and delivery Packaging and labeling Oil, fluids and filter change Inspection of parts, equipment
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Revestimiento Unlined
Modelo 94-242
Resistente a Electrostatic discharge; Chemicals
Longitud (imperial) 9,6 in
Longitud (métrico) 24.5 cm