Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis Orange Nitrile Gloves
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Mega Texture surface for consistent grip in wet and dry conditions
- High visibility orange color to increase visibility while working
- Strong formulation providing durable yet comfortable hand protection
- Ideal for a wide range of food handling applications
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Hi-vis Orange |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Mostrar más |