Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis Orange Nitrile Gloves
Código de producto. 30259516 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 30259516
Marca: Ansell 93256110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis Orange Nitrile Gloves are latex-free and ideal for general industrial applications.
  • Mega Texture surface for consistent grip in wet and dry conditions
  • High visibility orange color to increase visibility while working
  • Strong formulation providing durable yet comfortable hand protection
  • Ideal for a wide range of food handling applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Hi-vis Orange
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 11
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 5.1 to 6.3 mil
Grosor (métrico) 0.13 to 0.15 mm