Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo Microflex™ de un solo uso serie 93-856
Click to view available options
Tamaño:
6,5 a 7
7,5 a 8
9,5 a 10
De 10,5 a 11
De 8,5 a 9
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Guantes de nitrilo de un solo uso.
- El color naranja brillante permite que las manos sean visibles en condiciones de iluminación insuficiente y desde mayores distancias
- Aumento de las condiciones de seguridad para diversos entornos de trabajo.
- Resistentes a una gran variedad de productos químicos industriales durante periodos más prolongados que otros guantes desechables de nitrilo
- Gracias a su largo puño, este guante de examen ofrece un mayor nivel de protección, ya que cubre la muñeca y el antebrazo, dos zonas muy sensibles
- Dedos texturizados que garantizan un agarre firme y la máxima protección del usuario
- Sin talco
- No están fabricados con látex de caucho natural para proteger a los usuarios de posibles alergias de tipo 1, irritaciones en la piel o sequedad
Aplicaciones:
- Montaje e inspección
- Servicios de emergencia
- Análisis de laboratorio.
- Pruebas de laboratorio.
- Mantenimiento de equipos e instrumentos
- Mantenimiento y limpieza de equipos
- Talleres de aerosoles y pintura.
- Exploración de pacientes
- Protección contra la sangre y otros líquidos corporales.
- Trabajos de almacén
- Repostaje
- Análisis de escenas de crímenes
- Exploración, perforación y voladura
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003 |
| Descripción | Diseño de agarre: Textura de dedos |
| Color | Naranja |
| Desechables | Guantes de un solo uso |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes de nitrilo |
| Tamaño | 9,5 a 10 |
| Grosor (métrico) | 0,13mm |
| Estilo de puño de los guantes | Con reborde |
| Mostrar más |