Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo Microflex™ de un solo uso serie 93-823
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Guantes de nitrilo de un solo uso
- Clínicamente probados para demostrar que reducen el enrojecimiento y el picor asociados con la dermatitis de contacto
- Diseñados sin aditivos químicos (incluidos aceleradores) que irritan la piel
- Seguros para personas con piel sensible o propensas a las reacciones alérgicas
- Puntas de los dedos texturizadas
- La cantidad reducida de surfactante empleada en la fabricación del guante permite un agarre seguro a la hora de manipular objetos
- Aumento de la sensibilidad gracias al diseño de polímero fino, que se traduce en un grosor de 0,06 mm en la palma y de 0,10 mm en los dedos
- Los materiales ultrasuaves ofrecen comodidad y un buen ajuste para periodos largos de uso, lo que aumenta la productividad de los trabajadores
Aplicaciones:
- Pruebas analíticas/mediciones.
- Montaje e inspección
- Biotecnologías
- Limpieza
- Análisis de escenas de crímenes
- Manipulación de piezas y materiales pequeños y delicados
- Limpieza y mantenimiento
- Análisis de laboratorio
- Montaje de intensidad leve
- Preparación de productos farmacéuticos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003 |
| Descripción | Diseño de agarre:Puntas de los dedos texturizadas |
| Color | Azul |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes de nitrilo |
| Tamaño | 6,5/7 |
| Grosor (métrico) | 0,06mm |
| Estilo de puño de los guantes | Con reborde |
| Tipo de empaquetado | 1000 guantes por envase, 100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja |
| Mostrar más |