Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves
Código de producto. p-7250206 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10,5/11
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
17803622 5,5/6 paquete de 100
17813812 7,5/8 paquete de 100
17813822 9,5/10 paquete de 100
17863812 8,5/9 paquete de 100
17893702 6,5/7 paquete de 100
17833642 10,5/11 paquete de 100
6 options
Código de producto. 17803622
Marca: Ansell 93244060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nitrile exam gloves feature extra long sleeves to extend protection to the elbow, and are ideal for the healthcare setting.
  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certified
  • Provide 33% longer, up-to-the-elbow personal protection in high risk situations
  • Tested against 10 commonly used chemicals in the Sterilization Department and against 9 cytostatics
  • Improved cuff design to prevent glove from rolling down
  • Disposable to minimize cross-contamination occurrences
  • Offers reliable protection in a broad range of applications in healthcare settings
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Certificaciones/conformidad (Europa) EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño 5,5/6
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6,7 mil
Grosor (métrico) 0.17 mm
FDA 510 (k) No
Modelo MICROFLEX-93244
Longitud (imperial) 15.6 in.
Longitud (métrico) 39.5 cm