Descripción
- Con el puño hasta el codo (400 mm) para proteger también la parte alta del antebrazo y proporcionar una seguridad adicional contra la contaminación cruzada.
- Fabricados con una formulación de nitrilo suave para un ajuste y una sensación cómodos, mientras que el diseño mejorado del puño ayuda a evitar que los guantes se resbalen.
- Dedos y palma texturizados que garantizan un agarre firme en una gran variedad de aplicaciones.
- Formulación de nitrilo que ofrece mayor resistencia a las perforaciones y a los productos químicos que el látex de caucho natural.
- Los guantes se embalan en bolsas de polietileno para proteger la integridad del producto.
Specifications
Specifications
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 374-1-2016/Tipo B/KPT, EN ISO 374-5:2016/Virus |
| Clasificación | Categoría III |
| Área revestida | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Descripción | Puño extralargo para proteger la parte alta del antebrazo y el producto manipulado |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Show More |