Learn More
Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™
Código de producto. 17833612
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Código de producto. Tamaño unitSize
17833612 Pequeño paquete de 100
17601036 XS paquete de 100
17611036 Pequeño paquete de 100
17853792 M paquete de 100
17621036 M paquete de 100
17631036 L paquete de 100
17823692 L paquete de 100
17818331 2XL paquete de 90
17641036 XL paquete de 100
9 options
Código de producto. 17833612
Marca: Ansell 92134070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de nitrilo MICROFLEX™ 92-134 proporcionan sensibilidad al tacto y una cómoda protección en numerosas aplicaciones. Diseñado con texturas en las puntas de dedos para una manipulación segura de herramientas y materiales.
  • Hechos de una formulación de nitrilo suave para una sensación y ajuste cómodos
  • Construcción ligera para sensibilidad táctil y control de motor fino
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores
  • Texturizado en las puntas de los dedos para una manipulación segura de herramientas y materiales 
Especificaciones
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1,5
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,11 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0,07 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño Pequeño
Esterilidad Non-sterile
Cantidad 100 guantes/dispensador, 10 dispensadores/caja, 1000 guantes/caja