Learn More
Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17641036 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Código de producto. Tamaño unitSize
17641036 XL paquete de 100
17601036 XS paquete de 100
17611036 Pequeño paquete de 100
17833612 Pequeño paquete de 100
17853792 M paquete de 100
17621036 M paquete de 100
17631036 L paquete de 100
17823692 L paquete de 100
17818331 2XL paquete de 90
9 options
Código de producto. 17641036
Marca: Ansell 92134100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo MICROFLEX™ 92-134 proporcionan sensibilidad al tacto y una cómoda protección en numerosas aplicaciones. Diseñado con texturas en las puntas de dedos para una manipulación segura de herramientas y materiales.
  • Made of a soft nitrile formulation for comfortable fit and feel
  • Lightweight construction for tactile sensitivity and fine motor control
  • Designed for a broad range of applications across all industries
  • Textured on the fingertips for secure handling of tools and materials 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1,5
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,11 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0,07 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño XL
Esterilidad Non-sterile
Grosor (imperial) 0.0043 in.
Grosor (métrico) 0.11 mm
Cantidad 100 guantes/dispensador, 10 dispensadores/caja, 1000 guantes/caja