Learn More
Socorex™ Pipeta autodispensadora865 Acura™
Código de producto. 10509022
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 20 to 200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10509022 De 20 to 200 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10509022
Marca: Socorex™ 865.0200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Microdispensador manual diseñado para la distribución repetida de volúmenes de microlitros. La pipeta autodispensadora865 Acura™ Socorex™ incluye un sistema de válvula de tres vías de autorecarga automática.
  • De mano
  • Sistema de válvulas de tres vías para autollenado automático.
  • Duradero y resistente a medios agresivos.
  • Excelente ergonomía.
  • Activación del émbolo ultra suave.
  • Indicador del volumen de dígitos grandes
  • Alimentación versátil a través de frasco, tubo o jeringa.
  • Calibración fácil en el propio laboratorio:
  • Con número de serie individual y certificación Q.C.
  • Esterilizables en autoclave.
Specifications
Exactitud <±2,5% - <±1,0%
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Número de canales 1
Línea de productos Acura
Tipo Microdispensador
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Precisión < 1,5% - < 0,3%
Resistencia Medios agresivos
Garantía 36 meses