Learn More
Solución de microcistina-LF, Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Microcystin-LF solution |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 67-56-1, 154037-70-4 |
| Punto de ebullición | 64°C to 65°C (The information regarding the boiling point is that of the solvent.) |
| Sinónimo | Algae bloom standard; Algae bloom toxin; Biotoxin; Cyanobacterial toxin |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 986.16 |
| Cantidad | 1 mL |
| Grado | Estándar analítico |