Learn More
Thermo Scientific™ Nucleasa micrococal, Staphylococcus aureus
Código de producto. 15825218 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 kU
Tamaño de la unidad:
15 miles de unidades
15825218 15 kU 15 miles de unidades
1 options
Código de producto. 15825218
Marca: Thermo Scientific™ J70196.Z^
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ADN monocatenario y bicatenario y endonucleasa de ARN que produce nucleótidos 3'.
  • Específico para ácidos nucleicos monocatenarios y muestra preferencia por las regiones ricas en AU o AT
  • La digestión completa produce mononucleótidos y dinucleótidos
  • MDL: MFCD00131731
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 9013-53-0
Contenido y almacenamiento Manténgase en frío
Alias de gen E.C.3.1.31.1
Fuente Staphylococcus aureus
Cantidad 15 kU
Formulario Maciza