missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microlina, mineral natural, granos, ≈ 1,52 a 4,83 mm (0,06 a 0,19 in), Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11385357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11385357 1 g Frasco de vidrio 1 g
11305367 5 g Frasco de plástico 5 g
11395357 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11385357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042644.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

KAlSi3O8

For grain mounts, XRD and microprobe standards, identification of unknown minerals

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular KAlSi3O8
Número MDL MFCD01867455

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Microcline
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.53
Cantidad 1 g

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.