Descripción
- Mono con capucha de 2 piezas
- Capucha, muñecas y tobillos elásticos
- Cierre frontal doble
- Tejido pirorretardante tratado con película de barrera de PVC
- Protege de productos químicos líquidos según EN tipo en 3 y 4
- El ajuste optimizado del cuerpo proporciona comodidad y seguridad
- Color rojo brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido ignífugo con película de barrera de PVC |
| Color | Rojo |
| Desechables | Limited-use |
| Estilo de cintura | Elastic at Back |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Mostrar más |