Learn More
Ansell™ Monos con capucha Microchem™ CFR
Código de producto. 15566484 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
15566484 XL paquete de 25
15546484 M paquete de 25
15556484 L paquete de 25
15586484 3XL paquete de 20
15576484 2XL paquete de 20
5 options
Microchem™ CFR nunca debe usarse en aislamiento para protección pirorretardante. Llevar siempre encima de la parte superior de las prendas que alcancen el índice EN ISO 14116 2 o superior.
Código de producto. 15566484
Marca: Ansell™ RD96T0011105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Microchem™ CFR nunca debe usarse en aislamiento para protección pirorretardante. Llevar siempre encima de la parte superior de las prendas que alcancen el índice EN ISO 14116 2 o superior.
MICROCHEM™ CFR es un material pirorretardante diseñado para usarse sobre prendas de protección térmica tejidas como NOMEX™, que ofrece protección contra partículas y pulverización líquida a presión sin comprometer la protección del trabajador en caso de incendio.
  • Mono con capucha de 2 piezas
  • Capucha, muñecas y tobillos elásticos
  • Cierre frontal doble
  • Tejido pirorretardante tratado con película de barrera de PVC
  • Protege de productos químicos líquidos según EN tipo en 3 y 4
  • El ajuste optimizado del cuerpo proporciona comodidad y seguridad
  • Color rojo brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Tejido ignífugo con película de barrera de PVC
Color Rojo
Desechables Limited-use
Estilo de cintura Elastic at Back
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico, 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble
Tipo de costura Cosido, Rematada
Esterilidad Non-sterile
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad EN14605 Tipo 3 y 4, EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha