Learn More
Ansell MICROCHEM™ 6000
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Medium
Grande
XL
2XL
3XL
Modelo:
O60A812E
O60A813E
O60A818E
O60A819E
O60T801B
O60T802E
O60T803E
O60T808E
O60T809E
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Excellent chemical protection, >480 mins for 15 chemicals specified by EN 943-2:2002
- Innovative fabric technology, high performance barrier laminate with scrim reinforcement
- Lightweight and flexible
- Highly visible bright orange color for improved worker safety
- Ultrasonically welded and hot air taped seams
- DYNAT/YKK Gas-Tight zipper provides protection and performance in the most hostile of chemical environments
- The zip has an outer zip flap made of the same material as the suit
- Semi-rigid 3 layer GAG visor provides excellent optical clarity
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes, derrames de fugas no esperadas u otras versiones, limpieza del depósito |
| Tamaño | Medium |
| Modelo | O60A818E |
| Peso (métrico) | 230 gsm |