Learn More
Ansell MICROCHEM™ 6000
Código de producto. 17180935
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Medium
Grande
XL
2XL
3XL
Modelo:
O60A812E
O60A813E
O60A818E
O60A819E
O60T801B
O60T802E
O60T803E
O60T808E
O60T809E
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Modelo unitSize
17180935 Pequeño O60T809E cada uno
17100915 Grande O60T801B cada uno
17100925 Pequeño O60T803E cada uno
17100945 Grande O60T809E cada uno
17100955 Pequeño O60A812E cada uno
17100965 2XL O60A813E cada uno
17100975 Grande O60A818E cada uno
17110915 XL O60T801B cada uno
17110925 M O60T803E cada uno
17110945 XL O60T809E cada uno
17110955 M O60A812E cada uno
17110965 3XL O60A813E cada uno
17110975 XL O60A818E cada uno
17120915 2XL O60T801B cada uno
17120925 Grande O60T803E cada uno
17120935 Pequeño O60T808E cada uno
17120945 2XL O60T809E cada uno
17120955 Grande O60A812E cada uno
17120975 2XL O60A818E cada uno
17130915 3XL O60T801B cada uno
17130925 XL O60T803E cada uno
17130935 M O60T808E cada uno
17130945 3XL O60T809E cada uno
17130955 XL O60A812E cada uno
17130975 3XL O60A818E cada uno
17140915 Pequeño O60T802E cada uno
17140925 2XL O60T803E cada uno
17140935 Grande O60T808E cada uno
17140955 2XL O60A812E cada uno
17140975 Pequeño O60A819E cada uno
17150915 M O60T802E cada uno
17150925 3XL O60T803E cada uno
17150935 XL O60T808E cada uno
17150955 3XL O60A812E cada uno
17150975 M O60A819E cada uno
17160915 Grande O60T802E cada uno
17160935 2XL O60T808E cada uno
17160955 Pequeño O60A813E cada uno
17160975 Grande O60A819E cada uno
17170915 XL O60T802E cada uno
17170935 3XL O60T808E cada uno
17170955 M O60A813E cada uno
17170975 XL O60A819E cada uno
17180905 Pequeño O60T801B cada uno
17180915 2XL O60T802E cada uno
17180955 Grande O60A813E cada uno
17180965 Pequeño O60A818E cada uno
17180975 2XL O60A819E cada uno
17190905 M O60T801B cada uno
17190915 3XL O60T802E cada uno
17190935 M O60T809E cada uno
17190955 XL O60A813E cada uno
17190965 Medium O60A818E cada uno
17190975 3XL O60A819E cada uno
54 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17180935
Brand: Ansell OR60T0080902GA1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Traje de protección con tecnología de barrera química multicapa para protección hermética a gases de tipo 1/nivel A.
  • Excelente protección química, > 480 minutos para 15 productos químicos especificados por EN 943-2:2002
  • Tecnología de tejido innovadora, laminado de barrera de alto rendimiento con refuerzo de malla
  • Ligeros y flexibles
  • Color naranja brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
  • Costuras selladas con aire caliente y soldadas ultrasónicamente
  • La cremallera hermética a gases DYNAT/YKK proporciona protección y rendimiento en los entornos químicos más hostiles
  • La cremallera tiene una solapa exterior hecha del mismo material que el traje
  • La visera GAG semirrígida de 3 capas proporciona una excelente claridad óptica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Naranja
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes, derrames de fugas no esperadas u otras versiones, limpieza del depósito
Tamaño Pequeño
Tipo de costura Soldada y con cinta
Modelo O60T809E
Peso (métrico) 230 gsm