Learn More
Ansell MICROCHEM™ 6000
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Medium
Grande
XL
2XL
3XL
Modelo:
O60A812E
O60A813E
O60A818E
O60A819E
O60T801B
O60T802E
O60T803E
O60T808E
O60T809E
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Excelente protección química, > 480 minutos para 15 productos químicos especificados por EN 943-2:2002
- Tecnología de tejido innovadora, laminado de barrera de alto rendimiento con refuerzo de malla
- Ligeros y flexibles
- Color naranja brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
- Costuras selladas con aire caliente y soldadas ultrasónicamente
- La cremallera hermética a gases DYNAT/YKK proporciona protección y rendimiento en los entornos químicos más hostiles
- La cremallera tiene una solapa exterior hecha del mismo material que el traje
- La visera GAG semirrígida de 3 capas proporciona una excelente claridad óptica
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes, derrames de fugas no esperadas u otras versiones, limpieza del depósito |
| Material | Tejido laminado de barrera no tejida multicapa |
| Tamaño | M |
| Tipo de costura | Soldada y con cinta |
| Modelo | O60T802E |
| Peso (métrico) | 230 gsm |