Learn More
Ansell MICROCHEM™ 6000
Código de producto. 17110925| Código de producto. | Tamaño | Modelo | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17110925 | M | O60T803E | cada uno |
| 17100915 | Grande | O60T801B | cada uno |
| 17100925 | Pequeño | O60T803E | cada uno |
| 17100945 | Grande | O60T809E | cada uno |
| 17100955 | Pequeño | O60A812E | cada uno |
| 17100965 | 2XL | O60A813E | cada uno |
| 17100975 | Grande | O60A818E | cada uno |
| 17110915 | XL | O60T801B | cada uno |
| 17110945 | XL | O60T809E | cada uno |
| 17110955 | M | O60A812E | cada uno |
| 17110965 | 3XL | O60A813E | cada uno |
| 17110975 | XL | O60A818E | cada uno |
| 17120915 | 2XL | O60T801B | cada uno |
| 17120925 | Grande | O60T803E | cada uno |
| 17120935 | Pequeño | O60T808E | cada uno |
| 17120945 | 2XL | O60T809E | cada uno |
| 17120955 | Grande | O60A812E | cada uno |
| 17120975 | 2XL | O60A818E | cada uno |
| 17130915 | 3XL | O60T801B | cada uno |
| 17130925 | XL | O60T803E | cada uno |
| 17130935 | M | O60T808E | cada uno |
| 17130945 | 3XL | O60T809E | cada uno |
| 17130955 | XL | O60A812E | cada uno |
| 17130975 | 3XL | O60A818E | cada uno |
| 17140915 | Pequeño | O60T802E | cada uno |
| 17140925 | 2XL | O60T803E | cada uno |
| 17140935 | Grande | O60T808E | cada uno |
| 17140955 | 2XL | O60A812E | cada uno |
| 17140975 | Pequeño | O60A819E | cada uno |
| 17150915 | M | O60T802E | cada uno |
| 17150925 | 3XL | O60T803E | cada uno |
| 17150935 | XL | O60T808E | cada uno |
| 17150955 | 3XL | O60A812E | cada uno |
| 17150975 | M | O60A819E | cada uno |
| 17160915 | Grande | O60T802E | cada uno |
| 17160935 | 2XL | O60T808E | cada uno |
| 17160955 | Pequeño | O60A813E | cada uno |
| 17160975 | Grande | O60A819E | cada uno |
| 17170915 | XL | O60T802E | cada uno |
| 17170935 | 3XL | O60T808E | cada uno |
| 17170955 | M | O60A813E | cada uno |
| 17170975 | XL | O60A819E | cada uno |
| 17180905 | Pequeño | O60T801B | cada uno |
| 17180915 | 2XL | O60T802E | cada uno |
| 17180935 | Pequeño | O60T809E | cada uno |
| 17180955 | Grande | O60A813E | cada uno |
| 17180965 | Pequeño | O60A818E | cada uno |
| 17180975 | 2XL | O60A819E | cada uno |
| 17190905 | M | O60T801B | cada uno |
| 17190915 | 3XL | O60T802E | cada uno |
| 17190935 | M | O60T809E | cada uno |
| 17190955 | XL | O60A813E | cada uno |
| 17190965 | Medium | O60A818E | cada uno |
| 17190975 | 3XL | O60A819E | cada uno |
Artikelnummer. 17110925
missing translation for 'mfr': Ansell OR60T0080303GA1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
- Excelente protección química, > 480 minutos para 15 productos químicos especificados por EN 943-2:2002
- Tecnología de tejido innovadora, laminado de barrera de alto rendimiento con refuerzo de malla
- Ligeros y flexibles
- Color naranja brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
- Costuras selladas con aire caliente y soldadas ultrasónicamente
- La cremallera hermética a gases DYNAT/YKK proporciona protección y rendimiento en los entornos químicos más hostiles
- La cremallera tiene una solapa exterior hecha del mismo material que el traje
- La visera GAG semirrígida de 3 capas proporciona una excelente claridad óptica
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes, derrames de fugas no esperadas u otras versiones, limpieza del depósito |
| Material | Tejido laminado de barrera no tejida multicapa |
| Tamaño | M |
| Tipo de costura | Soldada y con cinta |
| Modelo | O60T803E |
| Peso (métrico) | 230 gsm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.