Learn More
Ansell MICROCHEM™ 6000
Código de producto. 17100945| Código de producto. | Tamaño | Modelo | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17100945 | Grande | O60T809E | cada uno |
| 17100915 | Grande | O60T801B | cada uno |
| 17100925 | Pequeño | O60T803E | cada uno |
| 17100955 | Pequeño | O60A812E | cada uno |
| 17100965 | 2XL | O60A813E | cada uno |
| 17100975 | Grande | O60A818E | cada uno |
| 17110915 | XL | O60T801B | cada uno |
| 17110925 | M | O60T803E | cada uno |
| 17110945 | XL | O60T809E | cada uno |
| 17110955 | M | O60A812E | cada uno |
| 17110965 | 3XL | O60A813E | cada uno |
| 17110975 | XL | O60A818E | cada uno |
| 17120915 | 2XL | O60T801B | cada uno |
| 17120925 | Grande | O60T803E | cada uno |
| 17120935 | Pequeño | O60T808E | cada uno |
| 17120945 | 2XL | O60T809E | cada uno |
| 17120955 | Grande | O60A812E | cada uno |
| 17120975 | 2XL | O60A818E | cada uno |
| 17130915 | 3XL | O60T801B | cada uno |
| 17130925 | XL | O60T803E | cada uno |
| 17130935 | M | O60T808E | cada uno |
| 17130945 | 3XL | O60T809E | cada uno |
| 17130955 | XL | O60A812E | cada uno |
| 17130975 | 3XL | O60A818E | cada uno |
| 17140915 | Pequeño | O60T802E | cada uno |
| 17140925 | 2XL | O60T803E | cada uno |
| 17140935 | Grande | O60T808E | cada uno |
| 17140955 | 2XL | O60A812E | cada uno |
| 17140975 | Pequeño | O60A819E | cada uno |
| 17150915 | M | O60T802E | cada uno |
| 17150925 | 3XL | O60T803E | cada uno |
| 17150935 | XL | O60T808E | cada uno |
| 17150955 | 3XL | O60A812E | cada uno |
| 17150975 | M | O60A819E | cada uno |
| 17160915 | Grande | O60T802E | cada uno |
| 17160935 | 2XL | O60T808E | cada uno |
| 17160955 | Pequeño | O60A813E | cada uno |
| 17160975 | Grande | O60A819E | cada uno |
| 17170915 | XL | O60T802E | cada uno |
| 17170935 | 3XL | O60T808E | cada uno |
| 17170955 | M | O60A813E | cada uno |
| 17170975 | XL | O60A819E | cada uno |
| 17180905 | Pequeño | O60T801B | cada uno |
| 17180915 | 2XL | O60T802E | cada uno |
| 17180935 | Pequeño | O60T809E | cada uno |
| 17180955 | Grande | O60A813E | cada uno |
| 17180965 | Pequeño | O60A818E | cada uno |
| 17180975 | 2XL | O60A819E | cada uno |
| 17190905 | M | O60T801B | cada uno |
| 17190915 | 3XL | O60T802E | cada uno |
| 17190935 | M | O60T809E | cada uno |
| 17190955 | XL | O60A813E | cada uno |
| 17190965 | Medium | O60A818E | cada uno |
| 17190975 | 3XL | O60A819E | cada uno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Excelente protección química, > 480 minutos para 15 productos químicos especificados por EN 943-2:2002
- Tecnología de tejido innovadora, laminado de barrera de alto rendimiento con refuerzo de malla
- Ligeros y flexibles
- Color naranja brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
- Costuras selladas con aire caliente y soldadas ultrasónicamente
- La cremallera hermética a gases DYNAT/YKK proporciona protección y rendimiento en los entornos químicos más hostiles
- La cremallera tiene una solapa exterior hecha del mismo material que el traje
- La visera GAG semirrígida de 3 capas proporciona una excelente claridad óptica
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes, derrames de fugas no esperadas u otras versiones, limpieza del depósito |
| Material | Tejido laminado de barrera no tejida multicapa |
| Tamaño | Grande |
| Tipo de costura | Soldada y con cinta |
| Modelo | O60T809E |
| Peso (métrico) | 230 gsm |