Learn More
Ansell™ Monos de trabajo Microchem™ 4000 con capucha y calcetines integrados
Código de producto. 15516454 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15516454 XL paquete de 8
15506454 L paquete de 8
15586444 S paquete de 8
15596444 M paquete de 8
15526454 2XL paquete de 8
15536454 3XL paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15516454 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor GR40T0012205
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para proporcionar una barrera excepcional contra sustancias químicas y agentes biológicos orgánicos e inorgánicos. Un exclusivo tejido de barrera multicapa conocido por su sensación textil ligera pero robusta y su excepcional barrera a los productos químicos orgánicos e inorgánicos.
  • Mono con capucha elástica de 2 piezas con calcetines y solapa de bota integrados
  • Sistema de doble cremallera de entrada delantera.
  • Puños dobles (puño interior de punto), cintura y tobillos elásticos.
  • Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
  • El interior, similar al textil, mejora la aceptación del usuario
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Laminado de barrera multicapa
Color Verde
Desechables Limited-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas
Estilo de manguito Doble, Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico, 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal de doble entrada
Tipo de costura Soldado, Rematado, Rematada
Esterilidad Non-sterile
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, Tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Descripción Capucha, calcetines integrados con solapa para las botas
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha, calcetines integrados con solapa para botas