Descripción
- Mono con capucha de 2 partes elástica con guantes Ansell Barrier
- Sistema de doble cremallera de entrada delantera.
- Puños dobles (puño interior de punto), cintura y tobillos elásticos.
- Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
- El interior, similar al textil, mejora la aceptación del usuario
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | Laminado de barrera multicapa |
| Color | Verde |
| Desechables | Limited-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Doble, Elástico, Guantes adjuntos |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Mostrar más |