Learn More
Ansell™ Monos Microchem™ 4000 con capucha y guantes
Código de producto. 15566444 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño unitSize
15566444 2XL paquete de 10
15536444 M paquete de 10
15546444 L paquete de 10
15556444 XL paquete de 10
15576444 3XL paquete de 10
5 options
Código de producto. 15566444
Marca: Ansell™ GR40T0012106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una barrera excepcional contra sustancias químicas y agentes biológicos orgánicos e inorgánicos. Los monos Ansell Microchem™ 4000 con capucha y guantes están fabricados con un tejido único de varias capas conocido por su peso ligero, pero robusto tacto textil.
  • Mono con capucha de 2 partes elástica con guantes Ansell Barrier
  • Sistema de doble cremallera de entrada delantera.
  • Puños dobles (puño interior de punto), cintura y tobillos elásticos.
  • Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
  • El interior, similar al textil, mejora la aceptación del usuario
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Laminado de barrera multicapa
Color Verde
Desechables Limited-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Doble, Elástico, Guantes adjuntos
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico, 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal de doble entrada
Tipo de costura Soldado, Rematado, Rematada
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, Tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha, guantes unidos