Learn More
Ansell™ Monos encapsulados Microchem™ 4000 Apollo
Código de producto. p-7074273 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15546454 Medio paquete de 4
15556454 Grande paquete de 4
15566454 XL paquete de 4
15576454 2XL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15546454 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor GR40T0012603
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trusted by fire and rescue crews around the world. MICROCHEM™ 4000 APOLLO is a fully encapsulated liquid tight chemical suit designed for use in conjunction with self contained breathing apparatus (SCBA)
  • Cobertura encapsulada completa
  • Entrada trasera con doble cremallera
  • Espalda expandida para el uso interno del aparato respiratorio autónomo (SCBA)
  • Válvulas de exhalación colocadas en la parte trasera
  • Llaves internas
  • Cable “de escape para” una rápida descarga en situaciones de emergencia
  • Calcetines con bota sobre solapa
  • Guantes adjuntos Ansell Barrier™ con funda sobre solapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, tipos 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw Material handling, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of equipment
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Laminado de barrera multicapa
Tamaño Medio
Estilo de tobillo Elástico, calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión
Tipo de tapón Cremallera doble de entrada trasera
Estilo de manguito Guantes adjuntos
Estilo de cuello Con capucha
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de producto Monos encapsulados
Tipo de costura Soldado, Rematado
Modelo Incluye™ guantes Ansell Barrier, calcetines integrados con solapa de la bota, capucha completamente encapsulada