Descripción
- Cobertura encapsulada completa
- Entrada trasera con doble cremallera
- Espalda expandida para el uso interno del aparato respiratorio autónomo (SCBA)
- Válvulas de exhalación colocadas en la parte trasera
- Llaves internas
- Cable “de escape para” una rápida descarga en situaciones de emergencia
- Calcetines con bota sobre solapa
- Guantes adjuntos Ansell Barrier™ con funda sobre solapa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, tipos 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 |
| Color | Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw Material handling, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of equipment |
| Hood Type | Totalmente encapsulado |
| Material | Laminado de barrera multicapa |
| Tamaño | XL |
| Estilo de tobillo | Elástico, calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión |
| Tipo de tapón | Cremallera doble de entrada trasera |
| Estilo de manguito | Guantes adjuntos |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Mostrar más |