Learn More
Ansell™ Delantales con mangas Microchem™ 3000
Código de producto. 15526604 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
paquete de 45
Código de producto. Tamaño unitSize
15526604 XL paquete de 45
15596594 Pequeño paquete de 45
15506604 Medio paquete de 45
15516604 Grande paquete de 45
15536604 XXL paquete de 40
17111115 3XL paquete de 40
6 options
Código de producto. 15526604
Marca: Ansell™ YE30W0021405
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado de un laminado de barrera multicapa. Los delantales Ansell Microchem™ 3000 con mangas y costuras soldadas proporcionan un sellado hermético a los líquidos.
  • Delantal con mangas
  • Cierre de velcro trasero
  • Muñecas elásticas
  • Costuras soldadas
  • Tejido de barrera multicapa eficaz contra numerosos productos químicos
  • Amarillo brillante muy visible para mejorar la seguridad del trabajador
  • Ligeros pero duraderos
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bata protectora
Tamaño XL
Material Laminado de barrera multicapa
Color Amarillo
Tipo de tapón Velcro trasero
Estilo de manguito Elástico
N.º de bolsillos Ninguno
Certificaciones/conformidad Tipo PB 3/4 EN 14605, tipo PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1
Tipo de costura Soldadura ultrasónica