Learn More
Cytiva Monitor de bebidas Microcheck™ con membrana negra Metricel™
Código de producto. 17134401
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,8 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
17134401 0,8 μm paquete de 50
1 options
Código de producto. 17134401 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 4764
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos de filtro desechables envasados a granel, versátiles y fáciles de usar, son ideales para el análisis microbiano.
  • Se puede convertir en una placa Petri para cultivar o quitar fácilmente la membrana para colocarla en una placa de agar separada
  • No aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Tamaño de poro 0,8 μm
Cantidad 50/paquete
Esterilidad Estéril
Tipo de producto Cuadriculado
Material (membrana) Éster de celulosa mixta Metricel