Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
2 ml
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 44 mm |
| Incluye | Sin base |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| RCF máx. | 20.000 G |
| Graduaciones | hasta 1,2 ml |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |