Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapones a presión con cierre de seguridad |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Envase | Envasado individual |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| RCF máx. | 30000xG RCF |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Mostrar más |