Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Screw Caps
Manufactured from polypropylene with polypropylene screw cap. BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Screw Caps include a frosted marking area for identification or other purposes. Complies with DIN EN 285 standards. Autoclavable at 121°C (2 bar). Colored polypropylene cap inserts for identification may be purchased separately.
251.00€ - 281.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Material | Polipropileno |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 196C a 121 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10252721
|
BRAND™
780712 |
1,5 ml | Fondo cónico |
281.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10588541
|
BRAND™
780711 |
1,5 ml | Autoestables y con fondo cónico |
281.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10614731
|
BRAND™
780710 |
0,5 ml | Autoestables y con fondo cónico |
273.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10624731
|
BRAND™
780713 |
2 ml | Autoestables y con fondo cónico |
251.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10008940
|
BRAND™
780714 |
2 ml | Fondo cónico |
273.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Manufactured from polypropylene with polypropylene screw cap.
- Complies with DIN EN 285 standards.
- Frosted marking area allows sample identification or other notations.
- Temperature range: -196°C to 121°C.
- Autoclavable at 121°C (2 bar)
- Colored polypropylene cap inserts for identification may be purchased separately.
Especificaciones
DIN EN 285 | |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
De – 196C a 121 °C |