Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga con tapones de rosca
Código de producto. 10588541 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
1,5 ml
2 ml
Formato:
Autoestables y con fondo cónico
Fondo cónico
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Formato unitSize
10588541 1,5 ml Autoestables y con fondo cónico paquete de 1000
10252721 1,5 ml Fondo cónico paquete de 1000
10614731 0,5 ml Autoestables y con fondo cónico paquete de 1000
10624731 2 ml Autoestables y con fondo cónico paquete de 1000
10008940 2 ml Fondo cónico paquete de 1000
5 options
Código de producto. 10588541
Marca: BRAND™ 780711
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados en polipropileno con un tapón de rosca de polipropileno. Los tubos para microcentrífuga BRAND™ con tapones de rosca acoplados tiene un área de escritura esmerilada para su identificación o para otros fines. Cumplen con las normas DIN EN 285. Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar). Los insertos de tapón de polipropileno con colores para su identificación se pueden adquirir por separado.
  • Fabricados en polipropileno con un tapón de rosca de polipropileno.
  • Cumplen con las normas DIN EN 285.
  • El área de escritura esmerilada permite la identificación de muestras y otras anotaciones.
  • Intervalo de temperatura: De – 196 °C a 121 °C.
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar)
  • Los insertos de tapón de polipropileno con colores para su identificación se pueden adquirir por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Material Polipropileno
Formato Autoestables y con fondo cónico
Altura (métrico) 44 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De – 196C a 121 °C
RCF máx. 17.000 G
Graduaciones hasta 1,0 ml
Diámetro (métrico) 13 mm