Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga con tapones de rosca
Código de producto. 10008940 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
1,5 ml
2 ml
Formato:
Autoestables y con fondo cónico
Fondo cónico
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10008940
Marca: BRAND™ 780714
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados en polipropileno con un tapón de rosca de polipropileno. Los tubos para microcentrífuga BRAND™ con tapones de rosca acoplados tiene un área de escritura esmerilada para su identificación o para otros fines. Cumplen con las normas DIN EN 285. Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar). Los insertos de tapón de polipropileno con colores para su identificación se pueden adquirir por separado.
  • Fabricados en polipropileno con un tapón de rosca de polipropileno.
  • Cumplen con las normas DIN EN 285.
  • El área de escritura esmerilada permite la identificación de muestras y otras anotaciones.
  • Intervalo de temperatura: De – 196 °C a 121 °C.
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar)
  • Los insertos de tapón de polipropileno con colores para su identificación se pueden adquirir por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 ml
Material Polipropileno
Formato Fondo cónico
Altura (métrico) 44 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De – 196C a 121 °C
RCF máx. 20.000 G
Graduaciones hasta 1,2 ml
Diámetro (métrico) 13 mm