Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de microcentrífuga
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Amarillo fluorescente
Azul
Azul fluorescente
Lavanda
Naranja
Naranja fosforito
Natural
Negro
Rojo
Rosa
Rosa fluorescente
Varios
Varios fluorescentes
Verde
Verde fluorescente
missing translation for 'unitSize'
paquete de 5
Description
- Los colores de la gradilla ayudan en la organización de muestras y en la identificación visual rápida
- Índice alfanumérico que facilita la identificación de los tubos
- El panel lateral mate admite cinta o etiquetado directo
- Asas moldeadas que proporcionan un agarre seguro para el transporte
- Se puede utilizar para almacenar en el congelador con temperaturas de hasta -80°C (-112°F)
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
- Dimensiones totales (L x An x Al) 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Specifications
Specifications
| Cierre incluido | No |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave, 121 °C |
| Color | Amarillo |
| Admite | Microtubos (96) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 96 |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | Microtubos de 1,5 a 2,0 ml |
| Cantidad | 5/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | - 80 °C |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction