Descripción
- Los colores de la gradilla ayudan en la organización de muestras y en la identificación visual rápida
- Índice alfanumérico que facilita la identificación de los tubos
- El panel lateral mate admite cinta o etiquetado directo
- Asas moldeadas que proporcionan un agarre seguro para el transporte
- Se puede utilizar para almacenar en el congelador con temperaturas de hasta -80°C (-112°F)
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
- Dimensiones totales (L x An x Al) 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | No |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave, 121 °C |
| Color | Azul |
| Admite | Microtubos (96) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 96 |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | Microtubos de 1,5 a 2,0 ml |
| Cantidad | 5/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | - 80 °C |
| Mostrar más |