Learn More
Masterflex™ Paquete de surtido de tubos de microcalibre de PTFE
Descripción
- Tubos de microcalibre de PTFE
- Tubo de microcalibre en 5 tamaños diferentes en rollos de 30,4 m (100 pies)
- (Un rollo de 30,4 m (100 pies) cada uno de 06417-11, -21, -31, -41 y -51 (152,4 m [500 pies] en total)
- Químicamente inertes
- Baja permeabilidad
- Menor coeficiente de fricción que cualquier otro tubo
- El intervalo de temperatura va de -240 a 260 °C (– 400 a + 500 °F)
- Se derrite a 327 °C (620 °F)
- La resistencia a la tracción es de 172,36 a 275,79 bar (de 2500 a 4000 psi)
- La resina de los tubos de PTFE cuenta con reconocimiento UL y cumple con los requisitos de FDA (21 CFR 177.1550) y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PTFE |
| Longitud global (imperial) | 100 pies |
| Longitud global (métrico) | 5 x 30,5 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -400 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -240 °C |
| Cantidad de embalaje | 500 pies |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Color | Translúcido |
| Presión máxima | 4.000 psi |
| Mostrar más |