Learn More
Ismatec™ Conjuntos de tubos de 2 tapones de microcalibre de silicona curada con platino
Descripción
- Compatible con el cabezal de bomba multicanal Masterflex L/S, cartuchos pequeños
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conjuntos de tubos de 2 tapones de microcalibre; silicona (curada con platino); 2,06 mm de DI Paquete de 6. |
| Diámetro interior (imperial) | 0,081 in |
| Diámetro interior (métrico) | 2,06 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,147 in, 3,76 mm |
| Longitud global (imperial) | 1,25 ft |
| Longitud global (métrico) | 0,38 m |
| Tamaño de los tubos | 42 |
| Caudal | 130 ml/min |
| Manguera dentada | Tubos de 9,52 mm (0,37 pulgadas) |
| Presión máxima | 25,3 psi |