Learn More
Ismatec™ Conjuntos de tubos de 2 tapones de microcalibre Santoprene™
Código de producto. p-9016005
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
12
26
42
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
12343760 12 12 PCS
12353760 26 paquete de 12
11725159 42 paquete de 12
3 options
Código de producto. 12343760
Marca: Ismatec™ 0643112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija el tamaño y la formulación que mejor se adapte a sus necesidades de flujo y aplicación.
  • Compatible con el cabezal de bomba multicanal Masterflex L/S, cartuchos pequeños
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
Especificaciones
Descripción Conjuntos de tubos de 2 tapones de microcalibre, Santoprene; 0,25 mm de DI Paquete de 12.
Diámetro interior (imperial) 0,0098 in
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Material Santoprene
Longitud global (imperial) 1,25 ft
Longitud global (métrico) 0,38 m
Cantidad de embalaje Paquete de 12
Tamaño de los tubos 12
Caudal 1,65 ml/min
Presión máxima 25,3 psi