Learn More
Ismatec™ Conjuntos de tubos de 2 tapones de microcalibre Santoprene™
Código de producto. 11725159
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
12
26
42
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11725159 42 paquete de 12
12343760 12 12 PCS
12353760 26 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11725159 Supplier Ismatec™ Supplier No. 0643142
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Elija el tamaño y la formulación que mejor se adapte a sus necesidades de flujo y aplicación.
  • Compatible con el cabezal de bomba multicanal Masterflex L/S, cartuchos pequeños
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
Specifications
Descripción Conjuntos de tubos de 2 tapones de microcalibre, Santoprene; 2,06 mm de DI Paquete de 12.
Diámetro interior (imperial) 0,081 in
Diámetro interior (métrico) 2,06 mm
Material Santoprene
Diámetro exterior (imperial) 0,147 in, 3,76 mm
Longitud global (imperial) 1,25 ft
Longitud global (métrico) 0,38 m
Cantidad de embalaje Paquete de 12
Tamaño de los tubos 42
Caudal 130 ml/min
Presión máxima 25,3 psi