Learn More
Fisherbrand™ Esterilizador de microesferas
Código de producto. p-8575007 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 g
300 g
Modelo:
Esterilizador de microesferas alto, 230 V
Esterilizador de microesferas, 230 V
Requisitos eléctricos:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Requisitos eléctricos unitSize
16391328 150 g Esterilizador de microesferas, 230 V 230 V cada uno
16381328 300 g Esterilizador de microesferas alto, 230 V 230 V cada uno
2 options
Código de producto. 16391328
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para esterilizar pequeñas herramientas de investigación como fórceps, tijeras, escalpelos, etc. Elimina el peligro de llamas abiertas al calentar las perlas de vidrio incluidas a 300 °C, eliminando bacterias, esporas y otros microorganismos.
  • Control digital, hasta 300 °C
  • Esteriliza fórceps, agujas y otras herramientas
  • La temperatura de la cámara se ve en un gran panel de control LCD: La carcasa exterior se mantiene fría al tacto
  • Seguro para usar en campanas extractoras
  • La cubierta de seguridad suministrada ahorra energía y reduce la tasa de calentamiento/rampa
  • Se incluyen gránulos de vidrio
  • Control digital, hasta 300 °C
  • Esteriliza fórceps, agujas y otras herramientas
  • La temperatura de la cámara se ve en un gran panel de control LCD: La carcasa exterior se mantiene fría al tacto
  • Seguro para usar en campanas extractoras
  • La cubierta de seguridad suministrada ahorra energía y reduce la tasa de calentamiento/rampa
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Color Acentos grises y azules
Capacidad (imperial) 5,3 oz
Capacidad (métrico) 150 g
Diámetro de la cámara (imperial) 1,6 in
Diámetro de la cámara (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Microesferas de vidrio
Para utilizar con (equipo) Pequeñas herramientas de investigación
Longitud (imperial) 5,5 in
Altura exterior (imperial) 6,1 in
Altura exterior (métrico) 15,5 cm
Longitud (métrico) 14,5cm
Modelo Esterilizador de microesferas, 230 V
Tipo de producto Esterilizador
máx. (imperial) De 34° a 572 °F
Temperatura (métrico) De 100 °C a 300 °C
Peso (imperial) 4,4 lb
Peso (métrico) 2 kg
Requisitos eléctricos 230 V
Altura de la cámara (métrico) 80 mm
Altura de la cámara (imperial) 3,15 pulg
Incluye Perlas de vidrio de 1000 g
Material Aluminio con panel de control de plástico
Tensión 230 V
Vataje 120 W