Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción de PCR de 3 x 32 pocillos MicroAMP™ TriFlex
Código de producto. p-8308930 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
N.° por paquete:
20 placas
5
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° por paquete unitSize
15835066 20 placas cada uno
15818561 5 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15835066 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A32811
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con el sistema de PCR Applied Biosystems™ ProFlex™ de 3 x 32 pocillos (n.º de cat. 4484073) y todos los termocicladores estándar Applied Biosystems de 96 pocillos
  • Ofrece la misma construcción de pared fina para la transferencia de calor desde el bloque térmico a la muestra
  • Validado con termocicladores de PCR Applied BiosystemsTM para un ajuste y rendimiento óptimos
  • Lengüetas laterales dobles fáciles de cortar para una separación sencilla en tres placas individuales de 32 pocillos
  • Con semifaldón para un fácil manejo y etiquetado
  • Certificado de ausencia de ADN humano, ADNasa y ARNasa
  • Volumen de trabajo estándar de 250 μl, con volumen de pocillo máximo de 300 μl cuando se utiliza con película adhesiva
  • Etiquetado alfanumérico en cada placa de 32 pocillos para facilitar la identificación de los pocillos
  • Cierre adhesivo de 32 pocillos (película adhesiva transparente de 32 pocillos MicroAmpTM) disponible para un sellado eficaz de la placa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Envase 20 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,3 mL
N.° de pocillos 32, 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
N.° por paquete 20 placas
Cantidad 20 placas
Condiciones de envío Temperatura ambiente