Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción de PCR de 3 x 32 pocillos MicroAMP™ TriFlex
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- Ofrece la misma construcción de pared fina para la transferencia de calor desde el bloque térmico a la muestra
- Validado con termocicladores de PCR Applied BiosystemsTM para un ajuste y rendimiento óptimos
- Lengüetas laterales dobles fáciles de cortar para una separación sencilla en tres placas individuales de 32 pocillos
- Con semifaldón para un fácil manejo y etiquetado
- Certificado de ausencia de ADN humano, ADNasa y ARNasa
- Volumen de trabajo estándar de 250 μl, con volumen de pocillo máximo de 300 μl cuando se utiliza con película adhesiva
- Etiquetado alfanumérico en cada placa de 32 pocillos para facilitar la identificación de los pocillos
- Cierre adhesivo de 32 pocillos (película adhesiva transparente de 32 pocillos MicroAmpTM) disponible para un sellado eficaz de la placa
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Envase | 5 placas |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Sistema óptico |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador, analizador genético, analizador de ADN |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,2 mL |
| Mostrar más |