Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Reaction Tube/Tray/Retainer Set, 0.2 mL
Código de producto. 10620616 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 conjuntos
20 conjuntos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
10620616 20 conjuntos cada uno
10016104 100 conjuntos paquete de 100
2 options
Código de producto. 10620616
Marca: Applied Biosystems™ 403083
Includes
20 conjuntos de tubos de reacción/bandejas/retenedores de 96 pocillos de MicroAmp.
El conjunto contiene tubos de reacción MicroAmp sin tapones ya cargados en una bandeja/retenedor de 96 pocillos MicroAmp.
  • Completamente premontados para mayor comodidad
  • Disponible en económicos embalajes a granel de 100 unidades
  • No estériles y esterilizables en autoclave
  • Mayor uniformidad de las muestras
  • Puede usarse con todos los instrumentos que tienen cubiertas de muestras calientes, para eliminar la condensación y la necesidad de una capa de aceite mineral
  • Los exclusivos tubos de reacción MicroAmp son esenciales para una PCR de alto rendimiento y para garantizar la máxima uniformidad de la temperatura y la amplificación de las muestras
  • El conjunto de tubos de reacción/bandejas/retenedores de 96 pocillos MicroAmp requiere tapones o un sellado completo de la placa
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Contenido y almacenamiento Contiene 20 conjuntos de tubos de reacción/bandejas/retenedores de 96 pocillos MicroAmp™. Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos MicroAmp
Color Natural
Tipo de producto Conjunto de tubos de reacción/bandejas/retenedores de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) Termociclador 2720, sistema 7000, termociclador AB 2720, GeneAmp 9700, termociclador 2720
Para utilizar con (aplicación) PCR
Compatibilidad de placas Placas de 96 pocillos
Cantidad 20 conjuntos
Condiciones de envío Temperatura ambiente