Descripción
- Calibrado, con constante y para medición manual
- Ideales para la medición manual de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes muy volátiles, la medición mínima de cantidades de sustancias y/o productos de lavado, y mediciones de alta o baja temperatura
- Entregado con certificado del fabricante de acuerdo con la norma DIN 55 350, parte 18
- Todos los viscosímetros están provistos de marcas de anillo
- Debido a su diseño, estos viscosímetros son especialmente adecuados para la medición de pequeñas cantidades de líquidos y para tiempos de funcionamiento particularmente cortos
- Esto asegura que los viscosímetros para mediciones automáticas también pueden comprobarse mediante mediciones manuales
- Esta constante se determina mediante la multiplicación de la constante K por el factor de corrección F
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro Micro-Ubbelohde |
| Intervalo de viscosidad | De 4 a 60 cSt |
| Calibrated | Sí |
| Descripción | 0,70 mm de diámetro |
| Constante aproximada | 0,1 |
| Certificaciones/conformidad | DIN 51562, parte 2 |
| Material | Vidrio |
| Longitud (métrico) | 290 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones manuales |
| Volumen (métrico) | De 3 a 4 ml |